生物来源
rat
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
UniProt登记号
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CSCCC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C4CCCN4C(=O)C5CCCN5C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C6CCC(=O)N6)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc7ccccc7)C(N)=O
InChI
1S/C94H128N22O31S2/c1-48(79(133)113-65(43-50-19-21-52(117)22-20-50)80(134)100-47-71(119)103-66(44-51-46-99-54-15-8-7-14-53(51)54)89(143)109-61(35-40-148-2)88(142)114-67(45-77(130)131)90(144)112-64(78(95)132)42-49-12-5-4-6-13-49)101-81(135)56(24-30-72(120)121)104-83(137)57(25-31-73(122)123)105-84(138)58(26-32-74(124)125)106-85(139)59(27-33-75(126)127)107-86(140)60(28-34-76(128)129)108-87(141)62(36-41-149-3)110-91(145)68-17-10-38-115(68)93(147)69-18-11-39-116(69)92(146)63(16-9-37-98-94(96)97)111-82(136)55-23-29-70(118)102-55/h4-8,12-15,19-22,46,48,55-69,99,117H,9-11,16-18,23-45,47H2,1-3H3,(H2,95,132)(H,100,134)(H,101,135)(H,102,118)(H,103,119)(H,104,137)(H,105,138)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,143)(H,110,145)(H,111,136)(H,112,144)(H,113,133)(H,114,142)(H,120,121)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H4,96,97,98)
InChI key
FUTWNIPXZKAJHO-UHFFFAOYSA-N
基因信息
rat ... Gast(25320)
Amino Acid Sequence
一般描述
应用
生化/生理作用
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)