Merck
G6642
Sigma-Aldrich
抗 谷氨酸盐 兔抗
whole antiserum
别名:
Anti-Glutamate Ab, Glutamate Detection Antibody, Rabbit Anti-Glutamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
whole antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
wide range
技術
dot blot: 1:15,000
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
氨基酸 L-谷氨酸 (Glu) 和 L-天门冬氨酸 (Asp) 被认为是中枢神经系统 (CNS) 中主要的兴奋性神经递质,是含量最丰富的哺乳动物神经递质。L-谷氨酸和 L-天门冬氨酸均以高浓度存在于脑内,分布于 CNS 的大多数兴奋通路中。Glu 和 Asp-免疫反应集中在突触末梢。在神经末梢,L-谷氨酸是由其主要前体 L-谷氨酰胺经谷氨酰胺酶脱酰胺而形成的。
兴奋性氨基酸对神经元的作用是由不同的受体亚型介导的。这些受体与整合的离子通道或利用三磷酸肌醇 (IP3) 的第二信使系统偶联。L-谷氨酸和 L-天门冬氨酸可能在某些神经系统疾病如 Huntington病、阿尔茨海默病、癫痫和脑缺血。L-谷氨酸的兴奋性毒性和神经毒性作用,导致广泛的神经元损伤,似乎是由 N-甲基-D-天冬氨酸 (NMDA) 受体亚型介导的。
特異性
通过斑点印迹免疫分析法评价抗血清的活性和特异性。抗血清识别固定在亲和膜上的 L -谷氨酸。与 L -天冬氨酸、 L -谷氨酰胺、 L -天冬酰胺和 L -丙氨酸未观察到交叉反应。与 Gly-Asp、GABA、β-丙氨酸、甘氨酸和 5-氨基戊酸(氨基酸浓度 5-10 mM)。在含 L -谷氨酸的二肽 Asp-Glu 和 Gly-Glu 中观察到弱至中度反应。该抗体可用于定位谷氨酸盐在细胞体,轴突,和终端的谷氨酸能神经元的中枢神经系统。
免疫原
L -谷氨酸 (Glu)。
應用
兔 L-谷氨酸多克隆抗血清可用于福尔马林或戊二醛固定、振动或冷冻的人或动物组织切片的免疫组织化学技术。免疫组织化学方法提供了比传统生化方法更高的解剖分辨率。
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
免疫组化(1 篇论文)
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Wenjun Zhou et al.
Nature neuroscience, 22(2), 205-217 (2019-01-22)
Nuclear receptor corepressor 1 (NCOR1) and NCOR2 (also known as SMRT) regulate gene expression by activating histone deacetylase 3 through their deacetylase activation domain (DAD). We show that mice with DAD knock-in mutations have memory deficits, reduced anxiety levels, and
Juan Guo et al.
EBioMedicine, 65, 103272-103272 (2021-03-11)
Despite the fundamental clinical significance of general anaesthesia, the cortical mechanism underlying anaesthetic-induced loss of consciousness (aLOC) remains elusive. Here, we measured the dynamics of two major cortical neurotransmitters, gamma-aminobutyric acid (GABA) and glutamate, through in vivo two-photon imaging and
Jonathan E Elliott et al.
Sleep, 41(3) (2018-01-10)
In previous work, dietary branched-chain amino acid (BCAA) supplementation, precursors to de novo glutamate and γ-aminobutyric acid (GABA) synthesis, restored impaired sleep-wake regulation and orexin neuronal activity following traumatic brain injury (TBI) in mice. TBI was speculated to reduce orexin
Èlia Benito-Gutiérrez et al.
BMC biology, 19(1), 110-110 (2021-05-23)
The evolutionary origin of the telencephalon, the most anterior part of the vertebrate brain, remains obscure. Since no obvious counterpart to the telencephalon has yet been identified in invertebrate chordates, it is difficult to trace telencephalic origins. One way to
Marta Słoniecka et al.
PloS one, 10(7), e0134157-e0134157 (2015-07-28)
Keratocytes, the quiescent cells of the corneal stroma, play a crucial role in corneal wound healing. Neuropeptides and neurotransmitters are usually associated with neuronal signaling, but have recently been shown to be produced also by non-neuronal cells and to be