純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
特異性
免疫原
應用
前一批抗体采用1:100-1:1000稀释度,4°C条件,持续1-3天。通过间接免疫荧光和免疫过氧化物酶而对新鲜冷冻和石蜡包埋的组织样品进行染色。
免疫荧光:
前一批抗体采用1:100-1:1000稀释度。
免疫沉淀
前一批抗体用于免疫沉淀。ELISA:
前一批抗体用于ELISA。终端用户需自行确定最佳的稀释度。
神经递质 & 受体
神经元 & 胶质标记
神经科学
品質
蛋白质印迹分析:
利用该批次的1:1000稀释液检测10 μg PC12裂解液中的酪氨酸羟化酶。
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
分析報告
阳性对照:脑(纹状体,交感神经末梢)和肾上腺。
阴性对照:肝脏。
法律資訊
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
商品
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
探索抗体处理基础知识,包括有关结构、类别和正常免疫球蛋白系列的技术信息。
抗体可与特定的抗原结合,产生独特的抗体-抗原复合物。本文讨论这一连接键的性质,以及其作为分子标签的研究应用。
实验方案
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.