蒸汽密度
4.27 (vs air)
蒸汽壓力
0.11 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥98.0%
形狀
liquid
solid
折射率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI 密鑰
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
愈创木酚是一种酚类化合物,可作为超氧自由基的清除剂。它由愈创木或木炭油木制成。愈创木酚作为不同增味剂的前体,如香草醛和烘焙咖啡。它被用作治疗牙髓和牙周组织的抗菌、镇痛和镇静药物。愈创木酚增强体内细胞增殖。
應用
Guaiacol已被使用:
- 作为过氧化物酶的底物来确定其活性
- 作为确定漆酶活性的底物
- 作为过氧化物酶(POD)活性试验的试剂
生化/生理作用
愈创木酚具有抑制前列腺素生物合成的性能,不会引起胃肠道系统的损害,与传统NSAID(非甾体类抗炎药)不同。
愈创木酚和2,4,6-三氯苯甲醚是造成葡萄酒软木污染的原因。已经开发了一种用于提取和定量两种化合物的方法。
注意
在室温下可能是液体。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
Increased Levels of Antinutritional and/or Defense Proteins Reduced the Protein Quality of a Disease-Resistant Soybean Cultivar
Nutrients, 7(7), 6038-6054 (2015)
Effects of metoxibutropate, ibuprofen and guaiacol on the gastrointestinal system.
International Journal of Tissue Reactions, 13(1), 45-50 (1991)
Measurements of Proline and Malondialdehyde Content and Antioxidant Enzyme Activities in Leaves of Drought Stressed Cotton
Plant & Cell Physiology (2015)
Derivatives and applications of lignin-An insight
The Scitech Journal, 1(7), 30-36 (2014)
Antimicrobial Activity of Newly Prepared Endodontic Biosealer on Enterococcus Faecalis-An in vitro study
International journal of enhanced research in science technology and engineering. (2015)