生物来源
synthetic
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
沸点
234-236 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
bacon; clove; leather; smoky; spicy
SMILES字符串
CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
InChI key
CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 扣囊复膜孢酵母和乳酸菌共培养发酵提高了小麦麸皮和含麸皮馒头的生物活性和香气特征。: 该研究考察了共培养发酵对麦麸生物活性和香气的影响,重点研究了4-乙基愈创木酚在食品加工中对风味增强的贡献,强调了其改善烘焙食品营养和感官质量的潜力(Tang et al., 2024)。
包装
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
226.4 °F - closed cup
闪点(°C)
108 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter