Merck
G5376
Sigma-Aldrich
DL-甘油醛3-磷酸二乙缩醛 钡盐
别名:
3,3-二乙氧基-1,2-丙二醇 1-磷酸 钡盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15BaO7P
CAS号:
分子量:
379.49
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
形狀
powder
雜質
<2.0% water (Karl Fischer)
顏色
white
正離子痕跡
Ba: 28.8-42.7% (anhydrous)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Ba++].CCOC(OCC)C(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C7H17O7P.Ba/c1-3-12-7(13-4-2)6(8)5-14-15(9,10)11;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,9,10,11);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
OCALAXUAYOULKA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
已显示DL-甘油醛3-磷酸作为天门冬氨酸氨基转移酶同工酶的抑制剂起作用。
包裝
还包括一种经过特殊洗涤的Dowex 50×4-200R包装,用于从该衍生物中制备3-磷酸甘油醛溶液,无需额外费用。从该衍生物制备该溶液的说明随附在每个包装中。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
法律資訊
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Laura Mondragón et al.
Cancer cell, 36(3), 268-287 (2019-08-27)
GAPDH is emerging as a key player in T cell development and function. To investigate the role of GAPDH in T cells, we generated a transgenic mouse model overexpressing GAPDH in the T cell lineage. Aged mice developed a peripheral Tfh-like lymphoma that
商品
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.