Merck
G305000
Sigma-Aldrich
dG(dmf)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.51
质量水平
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
方案
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
孔径
500 Å
容量
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
储存温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)