無性繁殖
M2, monoclonal
品質等級
分析物化學類別
proteins
技術
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
基質
4% agarose bead; 45-165μm bead size
同型
IgG1
容量
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
特異性
應用
外觀
法律資訊
免責聲明
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
其他客户在看
实验方案
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
采用M2单克隆抗体4%琼脂糖亲和凝胶进行的FLAG融合蛋白免疫沉淀(IP)实验方案
相关内容
用于纯化重组蛋白的蛋白纯化技术、试剂和方法包括离子交换、排阻层析和蛋白亲和层析。
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
支持研究、治疗和疫苗生产的各种表达体系的蛋白质表达技术。
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.