主要文件
EP5702763004
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5702763004 (Global)
参数
2.577 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
直径
12 mm
相容性
for use with 90 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)