主要文件
EP5702733008
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with 100 mL round buckets, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
物料
flat bottom
特点
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL,
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5702733008 (Global)
参数
2.943 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
直径
60 mm
相容性
for use with 100 mL round buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)