特点
holds Vacutainer and Falcon tubes 4-10ml
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5702735000
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL round buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG