主要文件
EP5495404007
Eppendorf® F-32x0.2 rotor
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103900
NACRES:
NB.82
特点
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
包装
case of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5495404007
参数
10,000 rpm speed
储存温度
room temp
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)