特点
to hold 12 x 8-tube PCR strips
to hold 96 x 0.2 mL PCR tubes
S-96x0.2-PCR
includes 4 x swing buckets
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5495512004
参数
6,000 max. RCF (3,217 xg)
技术
PCR: suitable
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG