主要文件
EP5427737006
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 50 mL, bore size (large), pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
holds 1 x 50 mL
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5427737006
技术
centrifugation: suitable
孔尺寸
(large)
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)