主要文件
AXYSCT5MLS
螺旋盖管和盖,自立式,未组装
capacity 5 mL, blue, sterile
别名:
离心管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.11
物料
blue
conical bottom tube
screw top cap
无菌性
sterile
特点
graduations
包装
pack of 25 ea
case of 500 ea
制造商/商品名称
Axygen Inc SCT-5ML-S
Corning
容量
5 mL
颜色
clear
配件
cap (screw cap)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特点和优势
  • 未组装,由原始聚丙烯制成
  • 不含 RNase-/DNase 和人类 DNA
  • 大面积磨砂书写区,刻度间距为 1.0 mL
  • 管和盖之间的紧密配合确保了防漏密封
  • 性质上无菌和非发热
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)