主要文件
EP5920761005
Eppendorf® Adapter for 4 x 15ml conical tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.78
特點
for FA-6x250 rotor
包裝
case of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5920761005
參數
10,000 rpm speed
儲存溫度
room temp
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)