主要文件
EP022639510
Rubber Mat for Eppendorf® A-8-17 Rotor
for 1 x round-bottom tube 15 mL, pack of 8
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
特点
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 8
制造商/商品名称
Eppendorf® 022639510 (US)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor A-8-17
相关类别
一般描述
8 rubber mats to fit 15 mL tubes in Eppendorf rotor A-8-17.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)