主要文件
BR55646
BRAND®锥形接头夹
polyoxymethylene, for NS 29/32
别名:
锥形接头塞
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.51
材料
polyoxymethylene
red
描述
Operating temperature up to 150 °C
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 55646
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Will not scratch glass surfaces. Excellent resilience and stability. Outstanding chemical resistance.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)