主要文件
64748
Supelco
特种玻璃柱
reservoir design
, column L × O.D. × I.D. 200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
别名:
带贮存器的干燥柱,200mm×7mm 内径×9mm 外径,总长 280mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
技术
LPLC: suitable
色谱柱长度 × 外径 × 内径
200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
相容性
for use with US EPA Protocol
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
美国环境保护署协议指出,当净化或干燥用于农药分析或优先控制污染物分析的环境样品时,使用适当的吸附剂填充该色谱柱。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)