儲存期限
1 yr at 2‑8 °C
分析物化學類別
proteins (hemagglutinin)
技術
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
基質
crosslinked agarose
容量
≥0.4 mg/mL, gel binding capacity (HA-tagged fusion protein)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
EZview Red 抗-HA 亲和凝胶是一种红色的抗HA琼脂糖亲和凝胶,含有共价连接在交联琼脂糖珠上的抗HA单克隆抗体。HA标签含有YPYDVPDYA序列,来源于血凝素(HA)蛋白。该序列位于全长 HA 蛋白的氨基酸残基 98-106 处。HA 标签存在大量带电氨基酸,这增强了其强抗体识别的可能性。
特異性
结合特异性:HA-标签多肽(N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C)。它可以识别HA标签蛋白的还原形式,并与N-端或C-端HA标签融合蛋白反应。
應用
EZview™ Red Anti-HA亲和凝胶已用于免疫印迹分析和免疫沉淀测定。
适用于亲和捕获(免疫沉淀) 大肠杆菌 或哺乳动物细胞中N-端或C-端带HA标记融合蛋白。
当进行小规模的亲和捕获时,如免疫沉淀,在微离心管中很难看到亲和基质。 偶然吸入树脂会导致定量结果变化。The EZview™ Red 亲和凝胶大大降低了颗粒损失的风险。 EZview树脂的性能和传统的非彩色亲和凝胶一样好,然而它使得用户很容易地从上清中辨别颗粒。 这与更准确的数据关联,因为蛋白质损失更少。
特點和優勢
- 增加可视性-红色减少了偶然吸的风险
- 通过降低偶然损失而提高目的蛋白的回收率
- 更高的重现性-更一致的结果
其他說明
亲和凝胶含有亲和纯化的抗HA小鼠单克隆抗体(克隆HA-7),共价连接于珠状琼脂糖上。 HA标签与人流感病毒血凝素(HA)的98-106氨基酸残基(YPYDVPDYA)相对应。
外觀
1:1 (v/v) 悬浮于含50%的甘油和15 ppm Kathon的PBS中
法律資訊
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Activation of c-Abl kinase potentiates the anti-myeloma drug lenalidomide by promoting DDA1 protein recruitment to the CRL4 ubiquitin ligase
The Journal of biological chemistry, 292(9), 3683-3691 (2017)
Novel Mitochondrial Substrates of Omi Indicate a New Regulatory Role in Neurodegenerative Disorders
PLoS Biology, 4(9) (2009)
The telomerase inhibitor Gno1p/PINX1 activates the helicase Prp43p during ribosome biogenesis.
Nucleic Acids Research, 42(11), 7330-7345 (2014)
The nonreceptor tyrosine kinase c-Abl phosphorylates Runx1 and regulates Runx1-mediated megakaryocyte maturation
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1865(8), 1060-1072 (2018)
Nucleic acids research, 45(20), 11594-11606 (2017-10-17)
DNA N6-methyladenine (6mA) is newly rediscovered as a potential epigenetic mark across a more diverse range of eukaryotes than previously realized. As a unicellular model organism, Tetrahymena thermophila is among the first eukaryotes reported to contain 6mA modification. However, lack
相关内容
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
蛋白表达技术,可在大肠杆菌、昆虫、酵母和哺乳动物的表达系统中表达重组蛋白,用于基础研究、研发治疗方法及协助疫苗生产。