儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)[C@@]12O[C@@H]1CC3C4CC=C5CC(O)CCC5(C)C4CCC23C
InChI
1S/C21H30O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h4,14-18,23H,5-11H2,1-3H3/t14?,15?,16?,17?,18-,19?,20?,21-/m1/s1
InChI 密鑰
UQVIXFCYKBWZPJ-QJYPHQRNSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3