化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D −24 to −26°, c = 5 in H2O(lit.)
顏色
white to off-white
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL
SMILES 字串
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
基因資訊
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience