About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H36O2
CAS号:
分子量:
320.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
推荐产品
生物来源
synthetic
方案
≥99%
表单
liquid
官能团
ester
脂质类型
omega FAs
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChI key
QHATYOWJCAQINT-JPFHKJGASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Sealed ampule
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves