agency
USP/NF
meets USP testing specifications
mp
258-260 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChI 密鑰
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
基因資訊
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRA(2101) , ESRRB(2103) , HSD17B1(3292) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges