生物来源
synthetic (organic)
无菌性
non-sterile
方案
≥99% (HPLC)
表单
powder
药品控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
技术
cell culture | mammalian: suitable
mp
263-269 °C (lit.)
溶解性
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
创始人
Novartis
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
特点和优势
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges