产品线
Duolink®
技术
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
荧光
λex 390 nm; λem 476 nm
适用性
suitable for fluorescence
运输
dry ice
储存温度
−20°C
应用
特异性
荧光紫检测试剂
使用合适的激发波长为 ?ex 390 nm 的激光
使用合适的发射波长为 ?em 476 nm 的过滤片
应用说明
需要用一抗。采用标准免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定法检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),确定最佳的固定、封闭和滴度条件。推荐使用经过流式分析验证的抗体。
让我们为您服务,了解有关我们的 定制服务项目 的更多信息,让我们为您工作,加快您的Duolink® 项目进展
查看完整的Duolink® 产品目录
荧光紫检测试剂
使用合适的激发波长为 ?ex 390 nm 的激光
使用合适的发射波长为 ?em 476 nm 的过滤片
应用说明
需要用一抗。采用标准免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定法检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),确定最佳的固定、封闭和滴度条件。推荐使用经过流式分析验证的抗体。
让我们为您服务,了解有关我们的 定制服务项目 的更多信息,让我们为您工作,加快您的Duolink® 项目进展
查看完整的Duolink® 产品目录
基于邻位连接技术(PLA),Duolink® PLA可实现在单分子水平上内源性检测固定细胞中的蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白表达水平。
Duolink® flowPLA检测试剂盒可通过流式细胞术灵敏地检测细胞群内蛋白质、蛋白质-蛋白质相互作用和蛋白质修饰。Duolink® flowPLA实验需要固定的悬浮细胞、两种可特异性识别目标蛋白的一抗、一对PLA探针(一个100RXN PLUS和一个100 RXN MINUS)、洗涤缓冲液和Duolink® flowPLA检测试剂盒。flowPLA试剂盒具有5种不同荧光染料:紫色、绿色、橙色、红色或远红。flowPLA试剂盒包含流式细胞术对结合的PLA探针进行扩增和检测所需的所有试剂。使用标准流式细胞术分析设备进行分析。使用者必须提供固定的细胞悬液、一抗和相应的OLA探针。
遵循 Duolink® PLA流式细胞术方案使用本产品。
请访问我们的Duolink® PLA流式细胞术页面,了解如何运行Duolink®流式实验、应用程序、故障排除等。
特异性
紫色荧光检测试剂
使用合适的激光器进行λex 390 nm激发
使用合适的滤光片进行λem 476 nm发射
应用说明
需要一抗。采用标准免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定法检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),确定最佳的固定、封闭和滴度条件。推荐经流式验证的抗体。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
Duolink® flowPLA检测试剂盒可通过流式细胞术灵敏地检测细胞群内蛋白质、蛋白质-蛋白质相互作用和蛋白质修饰。Duolink® flowPLA实验需要固定的悬浮细胞、两种可特异性识别目标蛋白的一抗、一对PLA探针(一个100RXN PLUS和一个100 RXN MINUS)、洗涤缓冲液和Duolink® flowPLA检测试剂盒。flowPLA试剂盒具有5种不同荧光染料:紫色、绿色、橙色、红色或远红。flowPLA试剂盒包含流式细胞术对结合的PLA探针进行扩增和检测所需的所有试剂。使用标准流式细胞术分析设备进行分析。使用者必须提供固定的细胞悬液、一抗和相应的OLA探针。
遵循 Duolink® PLA流式细胞术方案使用本产品。
请访问我们的Duolink® PLA流式细胞术页面,了解如何运行Duolink®流式实验、应用程序、故障排除等。
特异性
紫色荧光检测试剂
使用合适的激光器进行λex 390 nm激发
使用合适的滤光片进行λem 476 nm发射
应用说明
需要一抗。采用标准免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定法检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),确定最佳的固定、封闭和滴度条件。推荐经流式验证的抗体。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特点和优势
- 采用流式细胞仪分析蛋白质与蛋白质的相互作用
- 邻近连接法分析细胞群
- 通过滚环扩增提高对低丰度靶标的灵敏度
- 不需要过表达或基因操纵
- 可进行相对定量
- 可与任何流式细胞仪配合使用
- 易于遵循灵活方案
- 结果可直接发表
组分
本品包括以下组分:
有关更多信息,参见数据表。
- 5x 检测溶液-紫色(DUO84005)
- 5x连接缓冲液(DUO82009)
- 5x扩增缓冲液(DUO82050)
- 连接酶(1U/μL)
- 聚合酶(10U/μL)
有关更多信息,参见数据表。
法律信息
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
商品
Considerations for proper experimental design, preparation and execution of the Duolink® PLA for flow cytometry protocol.
了解有关将邻位连接技术 (PLA) 与流式细胞术相结合的新试剂盒的更多信息,实现了蛋白互作流式分析。
General tips and tricks for proper experiment execution, aid in identifying potential problems, and provide solutions to ensure a successful Duolink® PLA experiment for flow cytometry.
Duolink® PLA kit enhances flow cytometry for detecting protein interactions accurately.
实验方案
本实验方案描述如何使用Duolink® PLA邻位连接试剂,通过流式细胞术检测细胞群内的单个蛋白质、蛋白修饰和蛋白相互。