推荐产品
环保替代产品特性
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
环保替代产品分类
, Aligned
运输
ambient
储存温度
room temp
相关类别
一般描述
Sigma的 GenElute™血浆/血清无细胞循环 DNA 纯化试剂盒提供了一种快速、可靠和简单的程序,用于从 1 mL 至 4 mL 的各种血浆/血清中分离无细胞循环 DNA (cfc-DNA)。纯化基于采用Sigma专有树脂分离基质的离心柱色谱技术。该试剂盒设计用于从新鲜或冷冻血浆/血清样品中分离出所有大小的 cfc-DNA。此外,这些试剂盒允许用户将纯化的 cfc-DNA 洗脱到 25 μL 至 50 μL的灵活洗脱体积中。纯化的血浆/血清 cfc-DNA 在洗脱缓冲液中洗脱,洗脱缓冲液可兼容所有下游应用,包括 PCR、qPCR、甲基化敏感 PCR 和 Southern Blot 分析、微阵列和 NGS。
- 从血浆和血清样品中分离所有大小的循环 DNA
- 分离病毒和细菌 DNA
- 多功能的血浆和血清输入量 (1 mL – 4 mL)
- 将循环 DNA 浓缩至灵活的洗脱量范围为(50 μL 至100 μL)
- 分离无抑制物无细胞的游离循环 DNA
- 在 40-45 min 内纯化高质量 DNA
- 兼容 Streck 无细胞 DNA BCT 管
应用
- PCR
- qPCR
- Southern印迹
- 甲基化敏感的PCR
- CpG阵列
- 限制酶消化
- 病毒检测
- 细菌检测
- 基因芯片
- NGS
单位定义
制备
法律信息
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3