liquid
用途
100 uses (0.1 mg size)
500 uses (0.5 mg size)
适用性
suitable for electrophoresis (DNA)
储存温度
−20°C
一般描述
应用
组分
其他说明
制备说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
选择适合的标记物和分子量标准,用于测定电泳分离样品的核酸大小。通过琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶检测DNA、RNA和PCR生成片段的大小。
实验方案
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
GenElute 哺乳动物基因组 DNA 纯化方案阐述了从多种哺乳动物来源中分离纯高分子量 DNA 的方法。