Merck
D9768
Sigma-Aldrich
λ噬菌体DNA,甲基化 来源于大肠杆菌 宿主株 W3110
lyophilized powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106310
NACRES:
NA.52
等级
Molecular Biology
质量水平
表单
lyophilized powder
分子量
31.5 × 103 kDa
48 kb
适用性
suitable for substrate for restriction endonucleases
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
噬菌体 DNA 从受感染的大肠杆菌中分离出来,经过一系列酶促步骤,然后进行最终的苯酚-氯仿提取。 这种甲基化的 lambda DNA 被 Bcl I、Cla I、Mbo I、Mbo II、Taq I 和 Xba I 部分切割。
特异性
独特的限制位点:Apa I、Nae I、Nar I、Nhe I、PaeR7 I、SnaB I、Xba I 和 Xho I。甲基化 lambda 被 Bcl I、Cla I、Mbo I、Mbo II、Taq I 和 Xba I 部分切割。
应用
λ 噬菌体有一个二十面体头和一个长尾,末端为单根纤维。在 5′ 末端的两端是互补的 12 个核苷酸的单链序列,它们有助于 DNA 的粘性末端(cos 区)。噬菌体的尾部锁定在宿主外膜受体上,并将噬菌体 DNA 注入细胞。噬菌体将大肠杆菌转化为溶原性状态,其中噬菌体功能受到抑制,并且噬菌体基因组可能长时间保持休眠(原噬菌体)。这种特性在携带负责 CI 表达的 CII 和 CIII 基因的噬菌体中可见。CI 基因中具有 CI 突变的噬菌体能够在规定的温度下保持溶原状态。
用 λ C1857 菌株感染大肠杆菌菌株 W3110 会产生大肠杆菌溶原菌培养物。通过用 pH 8.0 的高盐缓冲液裂解,噬菌体从大肠杆菌细胞沉淀中释放出来。 将粗混合物通过一系列酶促步骤、多个铯梯度,然后用 1 mM Tris-HCl、pH 8.0 和 1 mM 氯化镁对噬菌体 DNA 进行透析。最后用苯酚-氯仿溶液提取 DNA。
来自大肠杆菌宿主菌株 W3110 的甲基化 Lambda 噬菌体 DNA 已用于 DNA 组合以确定转化因子。
来自大肠杆菌宿主菌株 W3110 的甲基化 Lambda 噬菌体 DNA 适合用作限制性内切酶的底物。它用于 ChIP 测定中的免疫沉淀。
单位定义
一外径(A260) 是大约 50 μg DNA
重悬
向小瓶中加入适量的 1x Tris-EDTA 缓冲液,pH 8.0(货号 T9285,稀释至 1x 或相当)。
将 DNA 样品瓶在 65°C 下孵育 4 小时,并频繁混合。
复溶后,产品应储存于 -20°C。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
P Tran et al.
Physical review letters, 85(7), 1564-1567 (2000-09-06)
We have measured the conductivity sigma along the lambda phage DNA (lambda-DNA) double helix at microwave frequencies using lyophilized DNA in and also without a buffer. The conductivity is strongly temperature dependent around room temperature with a crossover to a
Analysis of replicating yeast chromosomes by DNA combing
Gallo D,et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 2016(2), pdb-prot085118 (2016)
Alec M Desimone et al.
Molecular and cellular biology, 30(13), 3342-3356 (2010-05-05)
Switching between alternate states of gene transcription is fundamental to a multitude of cellular regulatory pathways, including those that govern differentiation. In spite of the progress in our understanding of such transitions in gene activity, a major unanswered question is