About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20ON2
CAS号:
分子量:
268.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
推荐产品
方案
>98% (HPLC)
表单
solid
颜色
white
溶解性
DMSO: soluble 26 mg/mL
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NC(=O)CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O/c18-17(20)13-19-12-11-16(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H2,18,20)
InChI key
BYGXICRJQZKUPA-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
生化/生理作用
NMDA glutamate receptor open channel blocker.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3