Merck
D2032
Sigma-Aldrich
1,2-Dioleoyl-3-stearoyl-rac-glycerol
~99%
别名:
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-3-octadecanoyl-rac-glycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C57H106O6
分子量:
887.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~99%
形狀
solid
官能基
ketone
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,27-28,30,54H,4-24,26,29,31-53H2,1-3H3/b28-25+,30-27+
InChI 密鑰
RYNHWWNZNIGDAQ-WGSDILPMSA-N
包裝
Sealed ampule
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3