Merck
555568
Sigma-Aldrich
2,3-二氯丙酸乙酯
97%
别名:
2,3-Dichloropropionic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OCOCH(Cl)CH2Cl
CAS号:
分子量:
171.02
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.4480 (lit.)
沸点
164-165 °C (lit.)
密度
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
RNZPQAZETZXKCQ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Ethyl 2,3-dichloropropionate can be prepared from ethyl acrylate via chlorination.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Polarographic Behavior of Unsymmetrical Polyhalogenated Compounds. Polychlorinated Propionitrile and Derivatives1.
Jura WH and Gaul RJ.
Journal of the American Chemical Society, 80(20), 5402-5540 (1958)