主要文件
CLS431153
Corning® 瓶顶真空过滤系统
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 13.6 cm2, filter capacity 150 mL
别名:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
NACRES:
NB.24
物料
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
无菌性
sterile
特点
cap plug seal
graduations
包装
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
制造商/商品名称
Corning 431153
瓶容量
150 mL
过滤器容量
150 mL
漏斗容量
150 mL
膜面积
13.6 cm2
颈直径
45 mm
颜色
orange cap
孔径
0.22 μm
配件
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Corning® 瓶顶真空过滤系统 具有方形滤头支撑,可提高过滤性能。这些 瓶顶真空过滤系统 专为 细胞培养 和/或 组织培养 基、生物流体和其他水溶液的过滤和存储而设计。该系统由聚苯乙烯收集瓶和带过滤膜的过滤漏斗,以及带软管接口的聚乙烯颈接头组成。
康宁方形瓶口真空过滤系统支持更大容量的聚醚砜 (PES) 膜,以获得更高的过滤性能。这些新瓶/过滤系统设计用于过滤和储存细胞培养和/或组织培养基、生物液体和其他水溶液。
  • 聚醚砜 (PES) 膜提供最快的流速、最低的蛋白结合率和较少的浸提物,是过滤细胞培养基的最佳选择。
  • 接收瓶具有易于抓握的侧面,以改进处理操作。
  • 可以购买额外的储存瓶以增加容量。
  • 瓶盖以无菌形式提供,并单独包装。
  • 带角度的软管连接器简化了真空管路连接。
  • 单独包装,无菌,经认证无热原。
  • 每个系统都有膜材料和孔径打印在器械上,并根据膜类型作了颜色编码,以便于产品识别。
  • 有效期显示在过滤漏斗和装运箱上。
  • 滤膜的有效期为自产品生产之日起三年。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)