Merck
CLS431096
Corning® 瓶顶真空过滤系统
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 19.6 cm2, filter capacity 250 mL
别名:
实验室过滤器, 瓶顶过滤器, 真空系统过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
NACRES:
NB.51
材料
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
無菌
sterile
特點
cap plug seal
graduations
包裝
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
製造商/商標名
Corning 431096
瓶容量
250 mL
過濾器容量
250 mL
漏斗容量
250 mL
膜面積
19.6 cm2
頸直徑
45 mm
顏色
orange cap
孔徑
0.22 μm
接頭
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁方形瓶顶真空过滤系统支持更高容量的聚醚砜(PES)膜,可提供更好的过滤性能。这些新的瓶子/过滤系统设计用于过滤和储存细胞培养物和/或组织培养基、生物流体和其他水溶液。
  • 聚醚砜(PES)膜提供最快的流速、最低的蛋白质结合和低可萃取物,是过滤细胞培养基的最佳选择。
  • 接收器瓶的特点是易有易于抓握的侧面,以改善操作。
  • 可以购买额外的储存瓶以增加容量。
  • 瓶盖是无菌的,单独包装。
  • 带角度的软管接头简化了真空线连接。
  • 独立包装,无菌和经认证无热原。
  • 每个系统都有印刷在设备上的膜材料和孔径,并通过膜类型进行颜色编码,以便于识别产品。-
  • 有效期显示在过滤器漏斗和装运箱上。
  • 膜的有效期是自产品生产之日起三年。
Corning® 瓶顶真空过滤系统 具有方形滤头支撑,可提高过滤性能。这些 瓶顶真空过滤系统 专为 细胞培养 和/或 组织培养 基、生物流体和其他水溶液的过滤和存储而设计。该系统由聚苯乙烯收集瓶和带过滤膜的过滤漏斗,以及带软管接口的聚乙烯颈接头组成。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.