一般描述
Corning方形瓶顶真空过滤器支持更高容量的醋酸纤维素(CA)膜,具有更强的过滤性能。这些新型瓶式/过滤器专用于过滤和储存细胞培养物和/或组织培养基、生物流体以及其他水溶液。
- 适合颈部尺寸为45 mm的塑料或玻璃培养基瓶。
- 醋酸纤维素(CA)膜可提供高流速和低蛋白质结合,适合过滤细胞培养基。
- 倾斜软管接头简化了真空管线连接。
- 独立包装、无菌且经认证无热原。
- 每个过滤器表面印有膜材料和孔径,不同的膜类型对应于不同的颜色编码,便于识别产品。
- 有效期印于过滤漏斗和包装箱上。
- 膜的有效期是自产品生产之日起三年。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.