主要文件
CLS431118
Corning ® 瓶口真空过滤器
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane size 63x63 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
别名:
实验室过滤器, 瓶顶过滤器, 真空系统过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
NACRES:
NB.51
物料
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
无菌性
sterile
特点
cap: no
graduations
包装
case of 12
制造商/商品名称
Corning 431118
过滤器容量
500 mL
漏斗容量
500 mL
膜尺寸
63x63 mm
颈直径
45 mm
孔径
0.22 μm
配件
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Corning方形瓶顶真空过滤系统支持更高容量的聚醚砜(PES)膜,可提供更好的过滤性能。这些新瓶子/过滤系统设计用于过滤和储存细胞和/或组织培养基、生物流体和其他水溶液。
  • 适合颈部尺寸为45 mm的塑料或玻璃培养基瓶。
  • 聚醚砜(PES)膜提供最快的流速、最低的蛋白结合和较低的可浸出物,是过滤细胞培养基的最佳选择。
  • 有角的软管接头简化了真空管路的连接。
  • 独立包装,无菌,经验证无热原。
  • 每个系统都在装置上印刷了膜材料和孔径,并根据膜类型进行颜色编码,便于产品识别。
  • 过滤漏斗和装运箱上会显示有效期。
  • 膜的有效期是自产品生产之日起三年。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)