CLS4140
Corning® DeckWorks™防气溶胶带滤芯吸头
100 - 1000μL low bind barrier pipet tips, extended length, graduated, hinged racks, natural, sterile, polypropylene, 96 tips/rack, 8 racks/pack, 4 packs/case
别名:
Pipette tips, low binding barrier pipet tips, low binding barrier pipette tips, pipette tips
推荐产品
材料
natural tip
polypropylene
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier
disposable
endotoxin free
filter
graduated
Tip shape: round
包裝
case of 3840
rack of 96
製造商/商標名
Corning 4140
容積範圍
100-1000 μL
適合性
suitable for (quantitative and semi-quantitative assays such a real-time PCR (qPCR) and conventional PCR)
結合類型
low binding surface
一般說明
Corning® DeckWorks™防气溶胶带滤芯吸头
康宁DeckWorks防气溶胶吸头具有惰性高密度聚乙烯滤芯,可避免关键移液过程中出现气溶胶残余污染。DeckWorks防气溶胶吸头不会吸附液体或在过度吹打时抑制PCR。
该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。
移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。
医用级树脂和卓越的生产能力可提供以下全面认证:
康宁DeckWorks防气溶胶吸头具有惰性高密度聚乙烯滤芯,可避免关键移液过程中出现气溶胶残余污染。DeckWorks防气溶胶吸头不会吸附液体或在过度吹打时抑制PCR。
该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。
移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。
医用级树脂和卓越的生产能力可提供以下全面认证:
- 无热原
- 无人源DNA
- 无RNase/DNase
- 无菌保证水平为10-3
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DeckWorks is a trademark of Corning, Inc.