物料
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
plate format: 96 well
包装
case of 5
制造商/商品名称
Corning 3391
膜厚度
10.0 μm
尺寸
0.235 mL
96 wells
颜色
clear plate
孔径
0.4 μm pore size
适用性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
- 产品包括Transwell®单元(1个含有96孔的整体式托盘),储液板(用于细胞生长步骤),接受板(96孔用于生长或检测步骤)以及2个无菌盖;每盒5组
- 0.4 μm孔径PC(聚碳酸酯)膜
- 膜经处理可实现最佳的细胞贴壁
- 细胞生长面积是0.143 cm²,比其他品牌高20-50%
- 大的顶端和基底外侧入口
- 带有多通道加样口、改进的夹持表面和条形码的自动化优化设计
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.