主要文件
CLS3378
Corning® HTS Transwell®-24孔通透性嵌套
HTS Transwell-24 units w/ 0.4 μm pore polyester membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
别名:
corning transwell, transwell corning
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NA.75
材料:
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
round wells
小室有效容積:
0.1 mL
膜厚度:
10 μm
尺寸:
24 wells
表面積:
0.33 cm2 , cell growth area
孔有效容積:
0.6 mL
材料
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
round wells
描述
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
無菌
sterile
特點
lid
plate format: 24 wells
包裝
case of 12
pack of 12
製造商/商標名
Corning 3378
小室有效容積
0.1 mL
膜厚度
10 μm
尺寸
24 wells
表面積
0.33 cm2 , cell growth area
孔有效容積
0.6 mL
顏色
clear
孔徑
0.4 μm pore size
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning® HTS Transwell®24孔通透性嵌套
特点及优势:
  • 已经过处理最适用于细胞粘附
  • 0.4 μm至3 μm 孔的聚碳酸酯或聚酯膜
  • 储液器可单独购买
  • 用伽马射线消毒
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)