主要文件
CLS3381
Corning® HTS Transwell® 96孔通透性支持物
HTS Transwell-96 Permeable Support with 0.4 μm pore, polycarbonate membrane, TC-treated, sterile, 1/cs
别名:
corning transwell, transwell corning
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
无菌性
sterile
特点
lid
plate format: 96 well
包装
case of 1
pack of 1
制造商/商品名称
Corning 3381
插入培养小室工作体积
0.08 mL
膜直径
4.26 mm
膜厚度
10.0 μm
尺寸
96 wells
表面积
0.14 cm2 , cell growth area
孔工作体积
0.235 mL
颜色
clear plate
孔径
0.4 μm pore size
适用性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 产品包括 Transwell ® 装置(1 个一体式托盘,96 孔)、储板(用于细胞生长步骤)、接收板(96 孔,用于生长或分析步骤)和 2 个无菌盖;每例 1 套
  • 0.4μm孔径PC(聚碳酸酯)膜
  • 处理膜以达到最佳细胞附着
  • 细胞生长面积为 0.143 cm²,比其他品牌大 20-50%
  • 大面积的顶部与底部接触空间
  • 自动化优化设计,带有多通道进料口,改良的夹持表面和条形码
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)