物料
clear bottom
clear wells
flat wells
polystyrene
round wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
individually wrapped without lid
plate format: standard
well: flat bottom, clear
包装
pack of 1 (individually wrapped)
case of 10
制造商/商品名称
Corning 2525
尺寸
96 wells
孔体积
360 μL
孔工作体积
75-200 μL
颜色
clear
适用性
suitable for (hybridization assays, amplification and other DNA-based assays)
吸附类型
DNA-BIND® surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Corning DNA-BIND表面已通过5′或3′端与胺化的ssDNA进行共价偶联,从而使这些96孔板适用于杂交测定、扩增和其他基于DNA的测定。 这些聚苯乙烯微孔板的总孔体积为360 μL,建议工作体积为75至200 μL。板盖不包括在内。
- 96孔聚苯乙烯微孔板
- DNA-BIND表面与胺基共价结合,提供了一种方便的方法来通过5′或3′端对胺化的ssDNA进行共价固定。
- 适用于杂交、扩增和其他基于DNA的测定
- 黑色孔板背景荧光低,最小化光散射
- 白色孔板增强发光信号,且具有低背景发光和荧光
- 总孔体积:360 μL;建议工作体积为75至200 μL
- 板盖不包括在内
- 单独包装的孔板
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DNA-BIND is a registered trademark of Corning, Inc.