生物来源
human heart
质量水平
方案
≥95% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized powder
分子量
11 kDa by SDS-PAGE
技术
cell culture | mammalian: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
UniProt登记号
储存温度
−20°C
基因信息
human ... CYCS(54205) , CYCSL1(157317)
一般描述
细胞色素 c(CYCS)定位于人类染色体 7p15.3。CYCS 是一种含有三个长 α-螺旋的血红素蛋白。它在 C 端进行结构域交换,并以二聚体、三聚体和四聚体形式存在。CYCS 中的插入突变与急性髓细胞白血病有关。CYCS 中的突变调节前血小板的释放,并减少血小板生成,从而使得血小板减少 4。
应用
人心脏细胞色素 c 已用于电化学发光法测定血浆样本中细胞色素 c 水平的标准曲线生成 和电喷雾电离质谱 (ESI-MS) 分析。
细胞色素c被认为是凋亡途径中的重要中介体。线粒体细胞色素c释放,进入细胞质,激发细胞凋亡,通常被作为细胞凋亡过程的指示剂。研究表明,重楼皂苷I(PS I)对于人胃癌细胞生长(SGC7901细胞)的影响是使细胞质内细胞色素c水平升高。结果是,通过细胞色素c诱导线粒体依赖性细胞凋亡,抑制SGC7901细胞增生。
生化/生理作用
在细胞内,细胞色素c可在亚铁态和三价铁态之间迅速转化,这使其成为有效的生物电子转运体。它在动植物的细胞氧化过程中发挥重要作用。它通常被视作呼吸作用的通用催化剂,可在呼吸底物与氧气之间形成必要的电子桥。
在细胞内,细胞色素c可在亚铁态和三价铁态之间迅速转化,这使其成为有效的生物电子转运体。它在动植物的细胞氧化过程中发挥重要作用。它通常被视作呼吸作用的通用催化剂,可在呼吸底物与氧气之间形成必要的电子桥。
除了其在电子传递中的功能外,细胞色素 c 还作为一种细胞凋亡触发剂,与细胞凋亡蛋白酶激活因子-1(Apaf-1)形成凋亡小体并激活半胱天冬酶级联反应。这两个功能通过 48 位和/或 97 位 Tyr 残基的磷酸化进行精细调节。最近的一份报告提供了有启发性的证据,表明 Tyr48 位点的磷酸化可以关闭凋亡效应。
除了其在电子传递中的功能外,细胞色素 c 还作为一种细胞凋亡触发剂,与细胞凋亡蛋白酶激活因子-1(Apaf-1)形成凋亡小体并激活半胱天冬酶级联反应。这两个功能通过 48 位和/或 97 位 Tyr 残基的磷酸化进行精细调节。最近的一份报告提供了有启发性的证据,表明 Tyr48 位点的磷酸化可以关闭凋亡效应。
细胞色素 c 是一种小的血红素蛋白,是线粒体电子传递链中的移动电子载体。它也是细胞凋亡的引发剂。
外形
从磷酸盐缓冲生理盐水中的0.2 μm滤过溶液冻干。
制备说明
纯化期间化学氧化。
其他说明
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
5 `RUNX1-3?USP42 chimeric gene in acute myeloid leukemia can occur through an insertion mechanism rather than translocation and may be mediated by genomic segmental duplications
Zagaria A, et al.
Molecular Cytogenetics, 7(1), 66-66 (2014)
Cytochrome c polymerization by successive domain swapping at the C-terminal helix
Hirota S, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107(29), 12854-12859 (2010)
Mutations of cytochrome c identified in patients with thrombocytopenia THC4 affect both apoptosis and cellular bioenergetics
De Rocco D, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1842(2), 269-274 (2014)
Ubiquinol (reduced Coenzyme Q10) in patients with severe sepsis or septic shock: a randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot trial
Donnino MW, et al.
Critical Care, 19(1), 275-275 (2015)
Lin-Lin Gao et al.
World journal of gastroenterology, 17(39), 4389-4395 (2011-11-24)
To investigate the anti-tumor effects of Paris chinensis dioscin (PCD) and mechanisms regarding cell cycle regulation and apoptosis in human gastric cancer SGC-7901 cells. Cell viability was analyzed by the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide assay. Cell apoptosis was evaluated by flow cytometry
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持