生物来源
bovine liver
表单
aqueous suspension
比活
10,000-40,000 units/mg protein
分子量
tetramer ~250 kDa
浓度
20-50 mg/mL
技术
GC/MS: suitable
等电点
5.4
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
基因信息
cow ... CAT(280743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
来自牛肝的过氧化氢酶包含506种残基。它是一种四聚体,每个单体对应的分子量为61 kDa。每个单体的活性位点包括烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)和铁结合区。
研究领域:细胞信号传导
研究领域:细胞信号传导
研究领域:细胞信号传导
牛肝过氧化氢酶是由4个相同亚基组成的四聚体,每个亚基的分子量为60 kDa。每个亚基都含有与原血红素IX基团结合的铁。过氧化氢酶也能紧密结合NADP,其中NADP和血红素基团的距离在13.7埃之内。
牛肝过氧化氢酶是由4个相同亚基组成的四聚体,每个亚基的分子量为60 kDa。每个亚基都含有与原血红素IX基团结合的铁。过氧化氢酶也能紧密结合NADP,其中NADP和血红素基团的距离在13.7埃之内。
应用
牛肝中的过氧化氢酶用于以下应用:
- 介电泳场流分级法(DEP-FFF):这是一种色谱方法,其中细胞洗脱时间分别在沉降、DEP和流体动力升力(FSED、FDEP和FHDL)的控制下反映细胞在流体动力流剖面中的位置。DEP-FFF缓冲液由过氧化氢酶和其他成分组成。
- 气相色谱-质谱分析。
- 去离子。
- 气相色谱-火焰离子化检测器分析
- 血管功能分析。
牛肝中的过氧化氢酶用于测量癌组织匀浆中的过氧化氢含量。它还被用于测试有机磷杀虫剂毒死蜱-乙基(CE) [0,0-二乙基 0 (3,5,6-三氯-2-吡啶基) 硫代磷酸]对其酶活性的影响。
过氧化氢酶作为天然抗氧化剂,可用于研究活性氧物质对基因表达和凋亡的作用。它还被用于保护蛋白质、脂质和核酸免受氧化损伤。工业上,过氧化氢酶已被用于去除添加至牛奶和奶酪中以及纺织品漂白使用的过氧化氢,并用于研究其对大肠杆菌DNA修复突变体生活力的正向效应。
牛肝过氧化氢酶可用于:
牛肝过氧化氢酶可用于:
- 制备用于葡萄糖生物燃料电池的H2O2-O2基生物阴极
- 研究固定在硅酸镁载体上的过氧化氢酶的动力学性质和储存稳定性
- 水溶液中谷胱甘肽介导的超氧化物生成
生化/生理作用
本品不需要任何活化剂,但其活性可被3-氨基-1-H-1,2,4三唑、氰化物、叠氮化物、羟胺、溴化氰、2-巯基乙醇、二硫苏糖醇、邻联茴香胺和硝酸盐抑制。
过氧化氢酶是一种存在于所有需氧生物中的抗氧化酶,可将代谢过程的副产物过氧化氢催化降解为危害较小的水和氧气。它还能与烷基过氧化氢反应,如甲基过氧化物和乙基过氧化物,可以用甲醇、乙醇、丙醇、甲酸盐和硝酸盐作为氢供体取代第二 H2O2 分子。过氧化氢酶使用铁(Fe)或锰(Mn)作为辅因子,分为Fe-CAT或Mn-CAT。
注意
催化剂的溶液不应冻结。冷冻溶液会导致50-70%的活性损失。
单位定义
一单位酶可在pH7.0、25℃下每分钟分解1.0 μM的H2O2,通过测量A240的下降速率可知H2O2浓度从10.3降至9.2 mM。
制备说明
该产品为含0.1%百里酚的结晶悬浮液,活性为10,000-40,000单位/毫克。
储存及稳定性
密闭。干燥。上锁或放在只有合格或授权人员才能进入的地方
抑制剂
产品编号
说明
价格
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Sixty years from discovery to solution: crystal structure of bovine liver catalase form III
Foroughi LM, et al.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 67(9), 756-762 (2011)
Stéphanie Heuskin et al.
Journal of chromatography. A, 1216(14), 2768-2775 (2008-10-28)
The chemical composition of Matricaria chamomilla L. and Nepeta cataria L. essential oils was determined by GC-MS on an apolar stationary phase by comparison of the characteristic fragmentation patterns with those of the Wiley 275L database. The GC-MS chromatograms were
Sangjo Shim et al.
Biomicrofluidics, 7(1), 11808-11808 (2014-01-10)
The number of circulating tumor cells (CTCs) found in blood is known to be a prognostic marker for recurrence of primary tumors, however, most current methods for isolating CTCs rely on cell surface markers that are not universally expressed by
The effect of organophosphate insecticide chlorpyrifos-ethyl on lipid peroxidation and antioxidant enzymes (in vitro)
Gultekin F, et al.
Archives of Toxicology, 74(9), 533-538 (2000)
The complete amino acid sequence of bovine liver catalase and the partial sequence of bovine erythrocyte catalase
Schroeder WA, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 214(1), 397-421 (1982)