Merck
C21300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)亚磷酰胺
别名:
N-乙酰基5′ -O- [双(4-甲氧基苯基)苯基甲基] -2′ -O-[(1,1-二甲基乙基)二甲基甲硅烷基]-胞苷,3′-[2-氰基乙基N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H64N5O9PSi
分子量:
902.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
生物来源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
质量水平
产品线
Proligo Reagents
方案
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 100 g C213011-01
pkg of 1 × 500 g C213051-01
技术
oligo synthesis: suitable
杂质
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3 wt. % residual Solvent content
颜色
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
适用性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核苷分析
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2,1-12H3,(H,49,50,53,54)/t40-,42-,43-,44-,62?/m1/s1
InChI key
QKWKXYVKGFKODW-YOEDQOPESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)