Merck
C213000
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)亚磷酰胺
别名:
N-乙酰基5′ -O- [双(4-甲氧基苯基)苯基甲基] -2′ -O-[(1,1-二甲基乙基)二甲基甲硅烷基]-胞苷,3′-[2-氰基乙基N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H64N5O9PSi
分子量:
902.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder
技術
oligo synthesis: suitable
雜質
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3 wt. % residual Solvent content
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核苷譜
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2,1-12H3,(H,49,50,53,54)/t40-,42-,43-,44-,62?/m1/s1
InChI 密鑰
QKWKXYVKGFKODW-YOEDQOPESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DMT-2′O-TBDMS-rG(ib)亚磷酰胺属于2′O-TBDMS RNA亚磷酰胺。
應用
RNA干扰(RNAi)已成为序列特异性抑制基因表达的流行工具,可用于靶点确证和其他药物开发技术。提供序列特异性RNA寡核苷酸的最方便的方法是在固体支持物上用RNA亚磷酰胺和RNA CPG进行化学合成,类似于DNA合成。
特點和優勢
其主要特点包括:
  • 行业标准的2′O-TBDMS保护基团
  • 各批次纯度和新能一致
  • 适用于基于甲胺或AMA的脱保护法
  • 当使用ETT或BTT作为激活剂时,标准RNA亚磷酰胺可提供优秀的偶联效果;想要获得最佳效果可使用Activator 42
  • 使用标准乙酸酐封端剂而非快速脱保护Cao A进行封端
  • 在ISO 9001质量体系认证下生产
其他說明
RNA的独特特性刺激了诊断学、治疗学和基础分子生物学研究中各种应用的发展,其中RNA可被用作:
  • 催化剂(核酶)
  • 亲和配体(适配体)
  • 诱导基因沉默的试剂(RNA干扰)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)