主要文件
BAF198070000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 45 mL × 104 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
别名:
round bottom tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.22
物料
polypropylene
round bottom
特点
autoclavable
包装
pack of 12 tubes
制造商/商品名称
Bel-Art F19807-0000
管容量 × 长度
45 mL × 104 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rimless polypropylene centrifuge tubes for use in centrifuges up to 50,000 xg without refrigeration. Autoclavable at 121ºC (250ºF).
法律信息
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)