主要文件
CLS352070
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 50 mL, conical polypropylene, cap, screw, bagged, sterile
别名:
Corning Falcon Tubes, Falcon Centrifuge Tubes, Falcon Tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.13
物料
conical polypropylene
无菌性
sterile
特点
cap screw
制造商/商品名称
Corning 352070
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Liquid Handling
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)