Merck
B8010
Sigma-Aldrich
Brassidic acid
~98%, crystalline
别名:
trans-13-Docosenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H42O2
CAS号:
分子量:
338.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~98%
形狀
crystalline
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(O)=O