生物源
synthetic ((organic))
產品線
BioReagent
化驗
≥98%
形狀
powder
分子量
Mw 1355.37 g/mol
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
顏色
red to brown
pH值
6
溶解度
water: soluble 50 mg/mL, dark red
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI 密鑰
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 用作Erdschreiber′s培养基组分
- 用作杜氏改良Eagle′s培养基的补充剂,用于从新生和成年大鼠中分离出的心室肌细胞
- 雄性鹌鹑口服用药,用于研究其在减少亚硒酸钠中毒体内负面影响方面的作用。
- 作为人成肌细胞分化用DMEM培养基/199 (M199)的补充剂。
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Importance and uses of Vitamin B12 in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell cultures
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.