Merck
B4126
Sigma-Aldrich
胆红素
≥98% (EmM/453 = 60), powder
别名:
Bile pigment, Hemetoidin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H36N4O6
CAS号:
分子量:
584.66
Beilstein:
74376
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
描述
mixed isomers
化驗
≥98% (EmM/453 = 60)
形狀
powder
溶解度
aqueous acid: soluble
aqueous base: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
InChI 密鑰
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胆红素是血红素分解代谢的终产物,由网状内皮系统中的红细胞血红蛋白分解形成。血红素加氧酶可将血红蛋白的血红素转化为胆绿素,随后通过一种NADPH依赖性胆绿素还原酶将胆绿素转化为胆红素。
胆红素在血液中循环时,通常以二价阴离子形式与血清白蛋白结合。胆红素也以单阴离子形式与胆盐结合。
高胆红素血症疾病可能由于胆红素合成增加或胆红素清除率降低造成。
應用
胆红素已用于:
  • 体模制备
  • 体外实验
  • 输注胆红素溶液制备
生化/生理作用
超过99%的胆红素与白蛋白结合运输。胆红素水平异常高会导致严重的神经损伤,但轻度升高与抗氧化应激反应有关。
胆红素作为内源性抗氧化剂的性质已经过广泛研究,如清除活性氧(ROS)和抑制NADPH氧化酶活性的能力。 它似乎还具有有效过氧化物自由基清除剂作用,可保护膜脂免受这些自由基氧化。 在纳米级浓度下,它可以保护神经元免受氧化损伤。
其他說明
血红蛋白分解的主要成分。胆汁的主要色素,黄疸的黄色。
注意
避光保存。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Bhargavi Kamineni et al.
Journal of tropical pediatrics, 66(6), 630-636 (2020-05-21)
Early diagnosis and appropriate management of neonatal jaundice is crucial in avoiding severe hyperbilirubinemia and brain injury. A low-cost, minimally invasive, point-of-care (PoC) tool for total bilirubin (TB) estimation which can be useful across all ranges of bilirubin values and
Inherited disorders of bilirubin clearance
Memon N, et al.
Pediatric Research, 79(3), 378-378 (2016)
Photoacoustic microscopy of bilirubin in tissue phantoms
Zhou y, et al.
Journal of Biomedical Optics, 17(12), 126019-126019 (2012)
Changes in the auditory brainstem response associated with intravenous infusion of unconjugated bilirubin into infant rhesus monkeys
Ahlfors C E, et al.
Pediatric Research, 20(6), 511-511 (1986)
Impairment of blood rheology by cholestatic jaundice in human beings
Mark M, et al.
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 142(6), 391-398 (2003)